Spoon spatula, bent
Katalognr. USBE3317
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Technische Daten
- Longueur:185 mm
- Cdt:1
- Taille cuillère:19 mm
Technische Daten
Über diesen Artikel
Double-ended stainless steel spatula with bent spoon end and flat spatula end.