ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Peha-soft® Nitrile PF
Nitrile gloves, Peha-soft® Nitrile PF
Supplier:  HARTMANN PAUL
Certificates
undefined
Nitrile gloves, Peha-soft® Nitrile PF
Supplier:  HARTMANN PAUL
Specifications
  • Catalog No:
  • HART9421922
  • HART9421912
  • HART9421892
  • HART9421932
  • HART9421902
  • Ambidextre/anatomique:
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Usage unique/Réutilisable:
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Latex/Sans latex:
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Poudrés/Non poudrés:
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Finition:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Style de manchette:
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Épaisseur de manchette:
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • Épaisseur de doigts:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Épaisseur de paume:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Norme EN:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • Convient au contact alimentaire:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +