ContactUsLinkComponent
Lingettes présaturées pour salles propres, Polynit Heatseal, PROSAT®
Lingettes présaturées pour salles propres, Polynit Heatseal, PROSAT®
  115-1869
 :  CONTEC
undefined
Lingettes présaturées pour salles propres, Polynit Heatseal, PROSAT®
  115-1869
 :  CONTEC
  • Emballage:
    50 par sachet, 16 sachets par carton
  • L×l:
    230×230 mm
  • Modèle:
    Polynit Heatseal
  • Fibres (>100 µm):
    0,150×10³/m²
  • Grammage de base:
    140 g/m²
  • Génération de particules (>=0,5 µm):
    2,2 × 10⁶/m²
  • Ions - Sodium:
    0,17 ppm
  • Ions - Chlorure:
    0,06 ppm
  • Cdt:
    800
Ces lingettes sont composées de fils de polyester coupés au laser liant les fibres afin que les bords ne s'effilochent pas. Cela crée des bords nets et non abrasifs permettant l'exploitation de toute la surface de la lingette. Pré-saturée avec 5% d'isopropanol de qualité intermédiaire et 95% d'eau désionisée.
  • Très faible teneur en particules et résidus extractibles
  • Présaturation réduit l'utilisation de solvants et optimise le contrôle et la cohérence des processus
  • Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Nettoyage général et critique
Couleur: Blanc
 : Données exactes au moment de la publication: Résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.