Cuve semi-micro
Cuve semi-micro
UV halfcuvettes, Semi-micro, 45 mm, 1,5 ml, 10 mm, PMMA
N° de catalogue SEMA12601
Fournisseur:   SEMADENI
Cuve semi-micro
N° de catalogue SEMA12601
Fournisseur:  SEMADENI
Cuve semi-micro
Cuve semi-micro
UV halfcuvettes, Semi-micro, 45 mm, 1,5 ml, 10 mm, PMMA
Prix
SFr. 430.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cuvette for spectrophotometer with the lowest tolerances.
  • Round opening
  • Excellent transparency and optical properties
Especially suitable for photometric measurements in the UV range.
Emballage: Individually protected in Styrofoam boxes.
Spécifications
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Type:
    Semi-micro
  • Volume:
    1,5 ml
  • Matière fenêtre:
    PMMA
  • Désignation:
    UV halfcuvettes
  • Hauteur:
    45 mm