ContactUsLinkComponent
Anion exchange HPLC column, Dionex™, IonPac™ AS22
Anion exchange HPLC column, Dionex™, IonPac™ AS22
Fournisseur:  DIONEX
Certificats
Anion exchange HPLC column, Dionex™, IonPac™ AS22
Fournisseur:  DIONEX
Spécifications
  • Catalog No:
  • DION064141
  • DION064139
  • Pression max.:
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • Plage de pH:
  • 0 - 14
  • 0 - 14