ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Sharpflex Liner
  DALL2232522/9
undefined
Cut resistant gloves, Sharpflex Liner
  DALL2232522/9
  • Taille du gant:
    9
  • Ambidextre/anatomique:
    Ambidextres
  • Usage unique/Réutilisable:
    réutilisable
  • Couleur:
    jaune/vert
  • Longueur:
    250 mm
  • Seq:
    03
  • Modèle:
    Doublure
  • Norme EN:
    EN 388:2016 (2X4XC), EN 407 (X1XXXX)
  • Style de manchette:
    Poignet tricoté
  • Jauge:
    13
  • Cdt:
    10 PAIR
 :