Aiguilles de sécurité intramusculaires, BD SafetyGlide™
Fournisseur: BD Medical
Certificats
À propos de cet article
Aiguille hypodermique de protection, amovible, à usage unique, verrou en acier inoxydable. L'aiguille hypodermique à protection BD SafetyGlide™ est un dispositif de sécurité basé sur des aiguilles qui peut être utilisé avec des seringues traditionnelles de toute taille. L'aiguille amovible s'adapte à des seringues traditionnelles de toute taille, ce qui contribue à faciliter la normalisation et la réduction des SKU.
- Il est complété pour l'insuline, la tuberculose et les allergies pour une faible dose de médicament
- Quasiment aucune éclaboussure à l'activation
- Verrouillage sécurisé et visible
Frequently Bought Together