0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pompe
Pompes à vide à membrane
Accessories for scroll pumps, scrollvac, ILMVAC
Accessories for scroll pumps, scrollvac, ILMVAC
Accessories for scroll pumps, scrollvac, ILMVAC
N° de catalogue ILMV700145
Fournisseur:
Welch by Gardner Denver
Agrandir l'image
Accessories for scroll pumps, scrollvac, ILMVAC
N° de catalogue ILMV700145
Fournisseur:
Welch by Gardner Denver
Spécifications
Désignation:
Condensate separator, PT 25, to protect scroll pumps from condensable vapours
Cdt:
1
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit