ContactUsLinkComponent
Waterproof clinical thermometer
  AMARF699991
 :  Amarell
Waterproof clinical thermometer
  AMARF699991
 :  Amarell
  • Ø:
    18 mm
  • Plage de mesure:
    32…42 °C
  • Désignation:
    Clinical waterproof digital thermometer with signal
  • Longueur:
    125 mm
  • Précision:
    0,1 °C
  • Cdt:
    1
Waterproof, compact fever thermometer with "buzzer".