Immersion probe
Immersion probe, NiCr-Ni, class 1, flexible jacket material (inconel), electrically isolated, −200…+1150 °C, 1,5×130 mm
N° de catalogue 620-4707
Fournisseur: Greisinger
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−200…+1150 °C
- Désignation:Immersion probe, NiCr-Ni, class 1, flexible jacket material (inconel), electrically isolated
- Ø×L:1,5×130 mm