Temperature probe
Immersion probe, PT 100, class B, non-corrosive stainless steel with plastic handle and one-meter four-wire PVC cable, −50…+400 °C, 3×150 mm
Catalog # 620-4728
Supplier: Greisinger
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Plage de mesure:−50…+400 °C
- Désignation:Immersion probe, PT 100, class B, non-corrosive stainless steel with plastic handle and one-meter four-wire PVC cable
- Ø×L:3×150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..