Cleaning wipe, microfiber
bleu, 400×380 mm
N° de catalogue 115-2151
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Aller à
Product Details & Documents
These microfibre wipes are ideal for the smear-free cleaning of glass, chrome, plastics and optical lenses.
- For cleaning without detergents
- Can be used either wet or dry
- Washable up to 90 °C
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Couleur:bleu
- L×l:400×380 mm