Lames adhésives, Apex Superior
Catalog # 630-2184
Supplier: LEICA HISTOLOGY
Specifications
- L×P:76×26 mm
- Couleur:blanc
- Désignation:Adhesion slides
- Cdt:72
Specifications
About this item
Ces lames adhésives sont revêtues d'un matériau présentant une charge positive qui leur permet d'être plus hydrophiles.
- Revêtement homogène par des réactifs et des colorants aqueux
- Coloration des lames complète et homogène
Pour les procédures complexes, telles que les techniques immunohistochimiques (IHC) et les techniques de récupération d'épitopes induite par la chaleur (HIER) standard.