Sacs d'échantillons
Sacs d'échantillons
Sampling bags, sodium thiosulphate pill (10 mg), 100 ml
N° de catalogue HACH2075333
Fournisseur:   Hach
Sacs d'échantillons
N° de catalogue HACH2075333
Fournisseur:  Hach
Sacs d'échantillons
Sacs d'échantillons
Sampling bags, sodium thiosulphate pill (10 mg), 100 ml
Prix
SFr. 88.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Ce sont des sacs en polyéthylène transparents spécialement conçus pour les échantillons d'eau chlorée, ainsi que pour l'analyse des eaux de loisirs, des eaux usées et de l'eau potable.
  • Sacs stériles et jetables
  • Avec fermeture « Whirl-Pak »
  • Bande inscriptible à l'encre imperméable
Certifications: Conforme à la norme USEPA.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spécifications
  • Capacité:
    100 ml
  • Désignation:
    Sampling bags, sodium thiosulphate pill (10 mg)