0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Capuchons
Bouchons pour flacons de chromatographie
Screw caps and seals for screw top vials
Screw caps and seals for screw top vials
HYPE60180-515
:
Thermo Fisher Scientific
Screw caps and seals for screw top vials
HYPE60180-515
:
Thermo Fisher Scientific
Ø:
8 mm
Dureté:
30° shore
Type:
Blue silicone/clear PTFE seal, for 2 ml screw cap septum vials
Seq:
03
Épaisseur:
1,1 mm
Environmentally Preferable:
Cdt:
500