Balais pour salles propres
Catalog # 141-0996
Supplier: FHP VILEDA SCS
Specifications
- Couleur:bleu/blanc
- Désignation:Balai en microfibre laminée CleanTech Duo
- Longueur:500 mm
- Seq:01
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le concept unique du balai Duo est la solution idéale pour répondre aux exigences rigoureuses d'un nettoyage et d'une désinfection efficaces des salles propres ainsi que des environnements contrôlés. Avec une seule et même tête de balai Duo, on peut nettoyer deux fois plus de surface.
- Sa composition en microfibre unique est brevetée et retient les particules présentes en surface, en outre, elle élimine jusqu'à 99,9% des bactéries
- Conçus pour une utilisation en salle propre Classe ISO 5/BPF A+B/FED209D Classe 100
- Conviennent aux seaux et à la méthode « prêt à l'emploi »
Balai CleanTech Duo:
- Mousse pour salles propres en microfibre laminée pour nettoyer/désinfecter les sols, murs et plafonds
- Les excellents résultats du nettoyage par microfibre ont été prouvés par des tests indépendants
Balai SanTech Duo:
- Mousse pour salles propres en polyester laminé pour désinfecter les sols, murs et plafonds
Excellente capacité d'absorption de liquide, faible peluchage