0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Raclettes
Policemen, rubber
Policemen, rubber
Policemen, rubber
HECH41596010
:
GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Policemen, rubber
HECH41596010
:
GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Désignation:
Rubber policeman, 35×25×32 mm (L×W×H mm)
Cdt:
1
Spade shaped wiper made from natural rubber.
Int. Ø: 5 mm.
:
Supplied without glass rod.