Détecteur monogaz portable, X-am® 5100
Catalog # DRAE8322750
Supplier: Dräger
Specifications
- Modèle:X-am® 5100
- Paramètre(s):HF, Hcl, H₂O₂, hydrazine
- Gamme de température:−20…+50 °C
- Désignation:Détecteur monogaz portable
- L×P×H:48×61×130 mm
- Batterie - Durée de vie:180 hours (alkaline or NiMH high capacity battery), 50 hours (NiMH battery)
- Alarme:Triple: Visual (360°), audible multi-tone (90 dB at 30 cm) and vibration
- Acquisition des données:Retrievable using an infrared interface: 1000 hours at a recording interval of one value per minute
- Poids:220/250 g
- Type de batterie:Alkaline, NiMH rechargeable or NiMH high capacity rechargeable battery
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce détecteur de gaz unique est spécialement conçu pour une utilisation lors de la fabrication de produits pétroliers, l'emballage aseptisé ou la manipulation de combustible et la gestion du fluorure d'hydrogène (HF), de l'acide chlorhydrique (HCl), du peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) ou de l'hydrazine.
- Design antidérapant et compact pour des mesures continues et fiables
- Commandes simples grâce à une manipulation à seulement deux touches
- Résistance aux chocs, vibrations et rayonnements électromagnétiques
L'appareil peut s'utiliser à l'aide de piles alcalines remplaçables ou d'une batterie rechargeable T4 NiMH, qui peut être chargée dans l'appareil.
Delivery: Fourni avec un enregistrement de données ainsi qu’un certificat de conformité fabricant et de calibrage.
Pour fonctionner, un appareil a besoin d’une unité d’alimentation et d’un capteur.
Pour fonctionner, un appareil a besoin d’une unité d’alimentation et d’un capteur.