Alcoomètre, Alcotest® 7510
Catalog # DRAE8319760
Anbieter: Dräger
Technische Daten
- Modèle:Alcotest® 7510
- Plage de mesure:0 - 3,0 mg/L
- Désignation:Éthylotest robuste et portable
- Cdt:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
L'Alcotest 7510 est un instrument de mesure d'alcoolémie portable compact et robuste, spécialement conçu pour les applications de dépistage avancées.
- Hygiénique et facile à utiliser
- Offrant des résultats rapides, précis et fiables
- Répond aux différentes réglementations et directives internationales
Idéal pour être utilisé comme appareil de dépistage de l’alcoolémie par la police ainsi que dans le commerce et l’industrie. Il peut également être utilisé en tant qu’alcootest ayant valeur de preuve, sous réserve d’obtention des approbations locales et du secteur commercial pertinentes.