ContactUsLinkComponent
Iode concentré pour une dilution à 0.25 M (0.5 N), Fluka™
Iode concentré pour une dilution à 0.25 M (0.5 N), Fluka™
  38084-1EA
 :  
Iode concentré pour une dilution à 0.25 M (0.5 N), Fluka™
  38084-1EA
 :  
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en verre transparent, col étroit
  • Cdt:
    1
  • Seq:
    0001
  • Environmentally Preferable:
  • Factor:
    0.998 - 1.002
 :
 :253.81 g/mol
 :231-442-4
 :GHS07
 :GHS08
 :Température ambiante
 :7553-56-2
 :I₂
 :MFCD00011355