Ethyl diphenylacetate
N° de catalogue PROOMM0025.07
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 mg
- Seq:2440
Spécifications
À propos de cet article
:
:240.3000 g/mol
Numéro CAS:3468-99-3
Formule:C₁₆H₁₆O₂
Numéro MDL:MFCD00026861