3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC
Certificates
About this item
CAS Number:20370-80-3
:
Formula:C₁₀H₁₂O₄
MDL Number:MFCD01931914
:196.1999 g/mol
Frequently Bought Together
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection