Étalon de référence Organique, (-)-Cotinine 1,000 µg/ml in methanol, Supelco®
Catalog # C0430-1ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1,0 mg/ml in methanol
- Cdt:1 mL
- Normes:Drug standard
- Désignation:(-)-Cotinine 1,000 µg/ml in methanol
- Conditions de stockage:2…8 °C
- Description de la classe de danger:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Conditions de transport:STD
- MDL No.:MFCD00077696
- M-Clarity quality level:MQ100
- Point d'éclair:11 °C - Closed cup
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311