Pipette brushes, Rotilabo®
Pipette brushes, Rotilabo®
Pipette brush, Soie de porc, naturel, 190 mm, 4/20/4 mm, 490 mm
N° de catalogue ROTHKE63.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Pipette brushes, Rotilabo®
N° de catalogue ROTHKE63.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Pipette brushes, Rotilabo®
Pipette brush, Soie de porc, naturel, 190 mm, 4/20/4 mm, 490 mm
Prix
33.70 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Pipette brushes with uncoloured natural bristles.
  • Durable
  • Higly resistant to chemicals
  • Heat resistant to approximately 150 °C
Spécifications
  • Couleur des poils:
    naturel
  • Matériau des poils:
    Soie de porc
  • Ø tête de la brosse:
    4/20/4 mm
  • Désignation:
    Pipette brush
  • Longueur totale:
    490 mm
  • Longueur tête de la brosse:
    190 mm