VWR® pHenomenal® pH 1100 H, Multimètre pH/mV/°C portable
Catalog # 662-1659
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Gamme de température:Mode automatique : −5,0...+105,0 °C; Mode manuel : −25...+130 °C
- Désignation:pH-meter pH 1100 H, pHenomenal®
- Modèle:pH 1100 H
- Exactitude de la températue:±0,2 °C
- Détermination dela température:0,1 °C
- Reconnaissance des tampons:VWR® Chemicals TITRINORM® buffers at 25 °C: 4,00/6,98/9,94
NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
Technical buffers at 25 °C: 4,00/7,00/10,00 - Conformités:IP 67/GLP
- Connexions:BNC for pH/banana for temperature
- Acquisition des données - Capacité:5000 data sets
- Acquisition des données - Enregistrement:Selectable between 1 min and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min)
- Affichage:Graphic LCD with LED backlight
- Sorties:Waterproof USB connection (slave, bidirectional)
- Alimentation:4× AA batteries
- Compensation de température:Auto/Manual
- mV - Précision:±0,3/±1
- mV - Gamme:±1200,0/±2500
- mV - Résolution:0,1/1
- Précision - pH:±0,005 pH ±1 digit
- pH - Étalonnage:Up to 5 points
- pH - Gamme:−2,000...+20,000
- pH - Résolution:0,1/0,01/0,001 (selectable)
- Cdt:1 SET
Specifications
About this item
Conforme aux BPL, cet instrument convivial et portable est doté d'un boîtier solide de protection IP 67, ainsi que d'une sortie USB étanche pour pouvoir le connecter à un ordinateur. Il offre une résolution et une précision élevées pour vos mesures sur le terrain.
- Écran LCD avec affichage graphique et rétro-éclairage LED continu présentant les valeurs de pH/mV et de température
- Fonction d'enregistrement des données sélectionnable entre 1 minute et 1 heure
- Capacité de mémoire de 5000 données avec mémorisation automatique et 200 points supplémentaires de stockage manuel
- Mise hors tension automatique réglable de 10 minutes à 24 heures
- Reconnaissance automatique des tampons conformes aux normes DIN et NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
- Trois tampons techniques supplémentaires à 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00) en mémoire
- Test et diagnostic avancés (efficacité des électrodes, contrôle de dérive), icône d'étalonnage indiquant lorsqu'un réétalonnage est nécessaire
- Faible consommation d'énergie: 4 piles AA pour plus de 1000 heures d'utilisation
Ordering information: Ready to use pH portable set pH 1100 H includes instrument in robust plastic case, gel epoxy pH electrode with built-in temperature sensor 111 (1 m cable), starter kit (two buffers (4,00 + 7,00), one plastic beaker), stand and instruction manual (22 languages) on CD ROM.
Delivery: Le kit pH portable prêt à l'emploi pH 1100 H (662-1659) se compose d'un instrument dans une mallette de transport en plastique robuste, d'un support, de 4 piles LR06, d'un mode d'emploi concis, d'un CD ROM avec manuel, d'un bécher en plastique de 50 ml, de 50 ml de tampon 4, de 50 ml de tampon 7, d'une électrode pH en gel époxy avec capteur de température intégré 111 (câble de 1 m).