ContactUsLinkComponent
Container, wide neck, cylindrical, with screw cap
Container, wide neck, cylindrical, with screw cap
Référence DELT44430000
Fournisseur:  DELTALAB
Container, wide neck, cylindrical, with screw cap
Référence DELT44430000
Fournisseur:  DELTALAB
Spécifications
  • Ø ext.:
    52 mm
  • Capacité:
    125 ml
  • Couleur:
    naturel
  • Hauteur:
    103 mm
  • Seq:
    02
  • Couleur bouchon:
    naturel
  • Ø col:
    30 mm
  • Cdt:
    100
Spécifications
À propos de cet article
HDPE, translucent, with star-shaped cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Tagging points on neck and cap for a tamper proof closure or for labelling.
Livraison: Containers are supplied non capped.