VWR® VisiLight® P-LED10, Éclairage LED
Référence 631-1086
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Désignation:Éclairage du double bras flexible, VisiLight® P-LED10
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
La source de lumière VisiLight® P-LED10 est dotée de deux bras flexibles avec des LED haute efficacité (3,6 W).
- Système de contrôle de la luminosité
- Deux bras flexibles (L = 60 cm)
- Éclairement (à 10 cm): 170000 lux
- Flux lumineux: 400 lm chaque bras
- Température de couleur : Blanc pur (6300K)
Livraison: Fourni avec une alimentation multi-fiche (UE, UK).