Fully automatic polarimeter
Automatic polarimeter, P3000
N° de catalogue KRUEP3000
Fournisseur: A.KRÜSS Optronic
Aller à
Product Details & Documents
This digital polarimeter is designed to measure optically active liquids. The measuring time is one second, regardless of the rotation angle of the sample.
- Two decimal point accuracy
- Time savings with about one second measurement duration
- Measured values displayed as optical rotaion or in ICUMSA sugar scale
Spécifications
- Modèle:P3000
- Désignation:Automatic polarimeter
- Seq:01
- Cat. No.:KRUEP3000
- Exactitude de la températue:±0,2 °C
- Poids:28 kg
- Échelle angulaire - Plage:−90…+90 °A
- L×P×H:645×200×360 mm
- Échelle angulaire - Précision:±0,01 °A
- Échelle sucre - Plage (°Z):−259…+259 °Z
- Échelle angulaire - Résolution:0,01 °A
- Source de lumière:LED with filter
- Échelle sucre - Précision (°Z):±0,01 °Z
- Étalonnage:Automatic
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- KRUEPRG-50-MMicro glass tube, 50 mm, 0,55 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’050.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- KRUEPRT-TTemperature probe made of stainless steel, PTFE-coated, with sensor PT100Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..