ContactUsLinkComponent
Manual polarimeter
Manual polarimeter
Catalog # KRUEP1000-LED
Supplier:  A.KRÜSS Optronic
undefined
Manual polarimeter
Catalog # KRUEP1000-LED
Supplier:  A.KRÜSS Optronic
Specifications
  • Modèle:
    P1000
  • Source de lumière:
    LED
  • Gamme de mesure:
    0 - 180 °A
  • Résolution:
    1 °A
  • Désignation:
    LED polarimeter
  • Longueur du tube:
    220 mm
  • L×P×H:
    140×330×500 mm
  • Échelle angulaire - Plage:
    0 − 180 °A
  • Échelle angulaire - Résolution:
    1 °A
  • Longueur d'onde:
    589 nm
  • Poids:
    4,3 kg
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
This manual polarimeter features a high-quality metal stand and a sample chamber.
  • Very low power consumption
  • Reading is done via the eyepiece with two verniers
Suitable for all applications in the laboratory on the principle of partial shade.