ContactUsLinkComponent
Ethidium bromure solution mère, qualité Biotechnologie
Ethidium bromure solution mère, qualité Biotechnologie
Référence X328-10ML
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Ethidium bromure solution mère, qualité Biotechnologie
Référence X328-10ML
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    10 mL
  • Seq:
    2275
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • DNase:
    none detected
  • Moisture:
    <= 8%
  • Purity (Dry Basis):
    > = 98%
  • RNase:
    none detected
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :394.31 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:1239-45-8
Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
Numéro MDL:MFCD00011724