Digital handheld refractometers
Fournisseur: A.KRÜSS Optronic
À propos de cet article
These apparatuses are designed to determine mixing ratios, quality and quantity inspections, in the following fields of applications.
- Pulp and paper industries
- Food and beverage industries including sugar and sweeteners
- Textiles industry
- Pharmaceutical and chemical industries
- Petrochemical industry
- Metal working industry
- Wastewater management
3 variantes
Product Details & Documents
These apparatuses are designed to determine mixing ratios, quality and quantity inspections, in the following fields of applications.
- Pulp and paper industries
- Food and beverage industries including sugar and sweeteners
- Textiles industry
- Pharmaceutical and chemical industries
- Petrochemical industry
- Metal working industry
- Wastewater management
Documents
KRUEDR101-60_TDS_EN
Datasheet
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
- Catalog No:
- 635-2621
- KRUEDR201-95
- KRUEDR101-60
- Précision:
- ±0,5 °C ; ±0,1 °Brix ; ±0,00015 nD
- ±0,5 °C ; ±0,2 °Brix ; ±0,0003 nD
- ±0,5 °C ; ±0,25 °Brix ; ±0,0005 nD
- Précision de la température:
- ±0,5
- ±0,5
- ±0,5
- Exigence électrique:
- 9 V battery
- 1,5 V battery
- 1,5 V battery
- L×P×H:
- 180×100×60 mm
- 130×80×40 mm
- 110×62×32 mm
- Poids:
- 500 g
- 200 g
- 160 g
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- ModèlePlage de mesureRésolutionDisponibilitéPrix
- DR301-950 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD0,1 °Bx ; 0,0001 nDConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 1’420.00Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.635-2621Précision±0,5 °C ; ±0,1 °Brix ; ±0,00015 nDPrécision de la température±0,5Exigence électrique9 V batteryL×P×H180×100×60 mmPoids500 g - DR201-950 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD0,1 °Bx ; 0,0001 nDConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 628.00Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.KRUEDR201-95Précision±0,5 °C ; ±0,2 °Brix ; ±0,0003 nDPrécision de la température±0,5Exigence électrique1,5 V batteryL×P×H130×80×40 mmPoids200 g - DR101-600 − 60 °Bx ; 1,3330 − 1,4419 nD0,1 °Bx ; 0,0001 nDConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 441.00Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.KRUEDR101-60Précision±0,5 °C ; ±0,25 °Brix ; ±0,0005 nDPrécision de la température±0,5Exigence électrique1,5 V batteryL×P×H110×62×32 mmPoids160 g