ContactUsLinkComponent
Kits d'isolement des plasmides, E.Z.N.A.® et E-Z 96® Fastfilter®
Anbieter:  OMEGA BIO-TEK
Zertifikate
Kits d'isolement des plasmides, E.Z.N.A.® et E-Z 96® Fastfilter®
Anbieter:  OMEGA BIO-TEK
Technische Daten
  • Method / Format:
    Column (silica-based)
  • Prep size:
    Midi
  • Refine target molecule:
    Plasmid
  • Sample type:
    Bacteria
  • Target molecule:
    Plasmid
  • Taille de l'échantillon:
    15 - 50 ml
  • Désignation:
    E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid Midi Kit
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together