Réfractomètres numériques portables, Salt-Chek
Réfractomètres numériques portables, Salt-Chek
Salt-chek, 0,0 − 25,8 % ; 1,000 − 1,197 SG ; 0 − 258 PPT (Parts Per Thousand)
Catalog # REIC13940020
Supplier:   REICHERT
Réfractomètres numériques portables, Salt-Chek
Catalog # REIC13940020
Supplier:  REICHERT
Réfractomètres numériques portables, Salt-Chek
Réfractomètres numériques portables, Salt-Chek
Salt-chek, 0,0 − 25,8 % ; 1,000 − 1,197 SG ; 0 − 258 PPT (Parts Per Thousand)
Price
SFr. 710.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This three measurement scales for salinity in one model is calibrated with water.
Delivery information: Supplied with a cord and case.
Specifications
  • Modèle:
    Salt-chek
  • Plage de mesure:
    0,0 − 25,8 % ; 1,000 − 1,197 SG ; 0 − 258 PPT (Parts Per Thousand)
  • Cat. No.:
    REIC13940020
  • Poids:
    100 g
  • L×P×H:
    54×27×100 mm
  • Temps de réponse:
    2 seconds
  • Exigence électrique:
    2× AAA batteries
  • Résolution:
    0,75 %
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..