ContactUsLinkComponent
Handheld refractometer, Rhino VET 360
Handheld refractometer, Rhino VET 360
Référence 635-2542
Fournisseur:  REICHERT
undefined
Handheld refractometer, Rhino VET 360
Référence 635-2542
Fournisseur:  REICHERT
Spécifications
  • Modèle:
    Rhino VET 360
  • Plage de mesure:
    Urine: 1,001 − 1,059 SG ; Serum: 2,0 − 14,0 g/100 ml
  • Précision:
    Urine ±0,001 SG ; Serum ±0,2 g/100 ml
  • Désignation:
    Handheld refractometer
  • L×P×H:
    235×38×38 mm
  • Poids:
    162 g
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Shock resistant refractometer for urine specific gravity and protein concentration.
  • Test takes seconds, performs without battery
  • Automatic temperature compensation (ATC) for accuracy
  • Water resistant, dustproof and sealed internal optics
The Rhino VET 360 is used for plasma, serum and peritoneal fluids of veterinary clinical applications.