VWR® Q Path® Cytofix, Cytology Fixture
00656746.
:
- Type de conditionnement:Cubitainer
- Cdt:5 L
- Désignation:Fixateur cytologique
Fixateur combinant les qualités coagulantes de l'alcool pour permettre une meilleure fixation des éléments nucléaires et cytoplasmiques. Les érythrocytes sont lysés, ils n'occultent donc pas l'observation des éléments intéressants. Ce fixateur peut être utilisé selon la méthode Saccomanno.
Couramment utilisée en cytologie, elle est recommandée pour les cytologies des liquides urinaires, pleuraux ou péritonéaux, les lavages bronchiques et les échantillons cervicaux/vaginaux.
: Sac-en-boîte (CUBITAINER®).