Lingettes pour salle propre, présaturées, Basan
115-1778
: BASAN
- Emballage:200 wipes/tub; 1 tub/case
- Couleur:blanc
- Désignation:Regular (non irradiated)
- L×l:200×200 mm
- Seq:01
- Cdt:200
Ces lingettes économiques sont à 100% en polypropylène; la conception à triple épaisseur est imprégnée d'une solution à 70% d'AIP (alcool isopropylique) et 30% d'eau distillée; elles nettoient et désinfectent parfaitement les surfaces dures. Elle sont idéales pour le ménage des salles propres, ou tout autre environnement où il est impératif de maîtriser le risque de contamination.
- Désinfectent parfaitement les surfaces dures dans les environnements médicaux, les établissements de santé et les laboratoires
- Peuvent servir à pré-nettoyer ou décontaminer des surfaces avant la stérilisation, ou avant une désinfection de haut niveau
- Conçues pour présenter d'excellentes capacités anti-adhérentes, grâce auxquelles le désinfectant se répand sur la surface, pour être reabsorbé avec les salissures essuyées
- Disponibles en lingettes standard ou lingettes irradiées conditiionnées en sac double
Les lingettes sont efficaces contre les bactéries à gram positif et à gram négatif, ainsi que la plupart des virus et champignons, tels MRSA, SRAS, ERV, salmonelles, VIH et TB.
Poids: 18 g/m²
: 200 lingettes par tube en plastique compatible salle propre. Les modéles irradiés sont conditionnés dans un sac double, et munis d'un certificat d'irradiation.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904