ContactUsLinkComponent
Formaldéhyde 30% en solution aqueuse, Q Path®
Toxique
Corrosif
Santé
Formaldéhyde 30% en solution aqueuse, Q Path®
Référence 11699031.
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Toxique
Corrosif
Santé
Formaldéhyde 30% en solution aqueuse, Q Path®
Référence 11699031.
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bidon Plastique
  • Cdt:
    5 L
  • Seq:
    5190
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • undefined:
    28.5 - 31.5 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :30.03 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-001-8
UN:2209
ADR:8,III
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
Numéro CAS:50-00-0
Formule:CH₂O
Numéro MDL:MFCD00003274