Aiguilles de rechange pour seringues LC XCHANGE®
Catalog # 548-1804
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Specifications
- Ø ext.:0,71 mm
- Jauge:22
- Type de pointe:LC
- Désignation:Aiguilles de rechange pour seringues LC XCHANGE®, 1000 µl
- Longueur:56 mm
- Seq:37
- Cdt:5