Replacement needles for GC XCHANGE® syringes
N° de catalogue 548-1803
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Spécifications
- Ø ext.:0,63 mm
- Jauge:23
- Type de pointe:biseau
- Désignation:Aiguilles de rechange pour seringues GC XCHANGE®, 1000 µl
- Longueur:56 mm
- Seq:31
- Cdt:5