Pointes de distribution, ritips®
Pointes de distribution, ritips®
Marketsource
Fournisseur:   BIOZYM
Pointes de distribution, ritips®
Fournisseur:  BIOZYM
Marketsource
Certificats
Pointes de distribution, ritips®
15 variantes
Product Details & Documents
Les pointes de 25 et 50 ml sont fournies avec un adaptateur.
Bioclean® tips are sterile and free from DNase, RNase and pyrogens.
Informations de livraison: The 25 ml and 50 ml tips are supplied with adapter.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Style de pointe
    Volume
    Stérile
    Pour l'utilisation avec
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • Standard
    0,05 ml
    -
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    100/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • BioClean®
    0,05 ml
    +
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    100/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Standard
    0,5 ml
    -
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    100/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • BioClean®
    0,5 ml
    +
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    100/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Standard
    1,25 ml
    -
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    100/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • BioClean®
    1,25 ml
    +
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    100/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Standard
    2,5 ml
    -
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    100/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • BioClean®
    2,5 ml
    +
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    100/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Standard
    5,0 ml
    -
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    100/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • BioClean®
    5,0 ml
    +
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    100/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • BioClean®
    12,5 ml
    +
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    100/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Standard
    25 ml
    -
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    25/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • BioClean®
    25 ml
    +
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    25/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Standard
    50 ml
    -
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    25/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • BioClean®
    50 ml
    +
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
    25/unité
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource