Pompe chimique à membrane, VARIO®
Les pompes chimiques à diaphragme VARIO contrôlent le vide en régulant la vitesse du moteur. Elles conviennent parfaitement aux processus chimiques durant lesquels le vide doit être régulé de façon extrêmement précise. Pour un fonctionnement silencieux, il suffit de réduire la vitesse de la pompe à la pression de fonctionnement. Une limitation maximale du nombre de courses du diaphragme permet de prolonger la durée de vie des pièces détachées. Toutes les pompes chimiques à diaphragme VARIO se composent d'une pompe, d'un contrôleur de vide avec écran et d'un capteur de vide.
- Les gaz et les vapeurs entrent en contact uniquement avec des plastiques résistant aux produits chimiques
- Possibilité de réduire les temps de traitement grâce à un taux de vaporisation élevé à la pression de fonctionnement
- Adaptation automatique du vide au traitement respectif (distillation, déshydratation, etc.)
- La capacité d'aspiration est toujours optimale, quels que soient la taille de l'équipement ou le volume de gaz.
- Durée de vie du diaphragme extrêmement longue; coûts de fonctionnement et de maintenance minimes
- Communication interactive via l'interface série RS232C
: Comprend la pompe à membrane chimique VARIO® avec contrôleur de vide CVC 2000 et sonde de vide VSK 5, commutateur, prise de terre des équipements, câble, prise et manuel d'utilisation.
Frequently Bought Together