D(+)-Saccharose 20% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique pour les biotechnologies
Catalog # E543-100ML
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specifications
Specification Test Results
- Clarity:Pass
Specification Test Results
About this item
CAS Number:57-50-1
:
Formula:C₁₂H₂₂O₁₁
MDL Number:MFCD00006626
:342.3 g/mol
EINECS:200-334-9