YPD milieu liquide pour biotechnologie
1B1493-1L
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Désignation:YPD milieu liquide
Un milieu complet pour la propagation et l'entretien des levures. Le YPD se compose d'extrait de levure 1%, de peptone 2% et de glucose D 2% (p/v).
pH (25 °C): 6,14 - 7,14