VWR® Lysis Buffer, Hypotonic
Catalog # M334-100ML
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Hyptonic lysis buffer
Specifications
About this item
Tampon sans détergent pour l'isolement des protéines des cellules de culture tissulaire. La lyse cellulaire et l'isolement conséquent de la fraction cytoplasmique brute sont réalisés en moins de 30 minutes.
The protocol is compatible with a variety of downstream applications including Western Blotting and ELISA procedures, as well as protein assays, which are sensitive to the presence of detergents in the lysis buffer.