0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Lugol en solution
Lugol en solution stabilisé
Lugol en solution stabilisé
Lugol en solution stabilisé
Référence 911520ZA
Fournisseur:
VWR Chemicals
Numéro CAS:
FDS
Certificats
Agrandir l'image
Lugol en solution stabilisé
Référence 911520ZA
Fournisseur:
VWR Chemicals
Numéro CAS:
FDS
Certificats
Spécifications
Type de conditionnement:
Flacon Plastique
Cdt:
1 L
Seq:
5037
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Documentation
:
Détails du produit
Documentation