VWR® Q Path®, Adhésif cellulaire adhésif pour microscopie
Catalog # 11047600.
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:A coller (adhésif cellulaire) Q Path®
Specifications
About this item
Colle pour améliorer l'adhérence des coupes histologiques aux lames. Alternative à l'albumine-glycérol.