Diode laser, red
Diode laser, red
Diode laser, red, 650 nm
Catalog # DIDAPOD013135
Supplier:   DIDALAB
Diode laser, red
Catalog # DIDAPOD013135
Supplier:  DIDALAB
Diode laser, red
Diode laser, red
Diode laser, red, 650 nm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The diameter of the beam is adjustable from 1 to 12 mm.
Delivery information: Supplied with Ø 10-mm rod and mains adapter.
Specifications
  • Désignation:
    Diode laser, red
  • Longueur d'onde:
    650 nm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..