Pedestals, solid, SC 40-series
Fournisseur:   HAMMERBACHER
Pedestals, solid, SC 40-series
Fournisseur:  HAMMERBACHER
Certificats
Pedestals, solid, SC 40-series
32 variantes
Product Details & Documents
Standing container with 2 ORGA drawers, one full-extension suspension file drawer and one utility drawer. The pedestal height is the same as the standard desk height so by placing the pedestal adjacent to a desk the work surface can be extended.
  • Central locking with bidirectional drawer stop
  • ACSA material feed tray and ACTR separating strip optionally available as accessories
  • Various colours and handles to choose from
  • Height adjustment: 720 to 760 mm using levelling feet
Material: Melamine resin coated plate in accordance with DIN 68765, emission class E 1.
Pen tray: top utility drawer, sliding on plastic guide.
Drawer: ORGA plastic drawer on metal drawer runners, 80% extension, self-closing, load capacity: 25 kg.
Suspension drawer: ORGA plastic drawer, on metal drawer runners, full extension, with two removable frames for holding suspension files (in parallel or diagonally); load capacity: 25 kg.
 : The unit is delivered completely assembled; only handles and rollers need to be attached.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • Standard container, iron handle, maple
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, chrome handle, maple
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, cross handle, maple
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, nut handle, maple
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, railing handle, maple
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, strip handle, maple
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, wave handle, maple
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Combination cupboard, maple
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, iron handle, grey
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, chrome handle, grey
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, cross handle, grey
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, nut handle, grey
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, railing handle, grey
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, strip handle, grey
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, wave handle, grey
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Combination cupboard, grey
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, iron handle, beech
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, chrome handle, beech
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, cross handle, beech
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, nut handle, beech
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, railing handle, beech
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, strip handle, beech
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, wave handle, beech
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Combination cupboard, beech
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, iron handle, white
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, chrome handle, white
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, cross handle, white
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, nut handle, white
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, railing handle, white
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, strip handle, white
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, wave handle, white
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Standard container, wave handle, plum
    428×800×720 - 760 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HAMBVACTR
    Dividers ACTR, colour: grey, suitable for ORGA drawers, 4 x A 4, 2 x A 5, 2 x A 6
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HAMBVACSA
    Set of inclined shelves ASCA, colour: gray 32.7 x 21.2 x 3.3 (WxDxH), suitable for ORGA drawers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST