Bore 5,000 mg/l solution étalon dans l'eau
Bore, B, 5000 mg/L, H₂O, Flacon Plastique, 1.000 mL
  88380.290
Bore 5,000 mg/l solution étalon dans l'eau
  88380.290
 :  
Bore 5,000 mg/l solution étalon dans l'eau
Bore 5,000 mg/l solution étalon dans l'eau
Bore, B, 5000 mg/L, H₂O, Flacon Plastique, 1.000 mL
 :  
SFr. 1’180.00
1 * 1.000 mL
This certified reference material is produced using a high-purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionised water.
  • Concentration:
    5000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1.000 mL
  • Élement:
    Bore
  • Symbole:
    B