Casquette pour salle blanche, 5R012
KWIN100634540
- Applications des tenues:Salle propre
- Genre:Unisex
- Zone à risque:Antistatique
- Couleur:bleu foncé
- Modèle:5R012
- Tissu:XA32 fabric (99% polyester and 1% conductive fibres)
- Poids:125 g/m²
- Cdt:1
Cette casquette de baseball est fabriquée à partir de tissu XA32 composé de polyester à 99% et de fibres conductrices à 1%. Les fibres sont en fils continus, ce qui signifie que les vêtements n'émettent pas de particules ni de fibres.
- Adaptées aux activités telles que la pulvérisation sur véhicule
- Attache Velcro réglable à l'arrière
- Lavable
Les fibres conductrices produisent une bonne décharge d'électricité statique, évitant ainsi toute charge statique et réduisant l'attraction triboélectrique des particules et fibres.
Weight: 125 g/m²